Learn More
Filaggrin Antibody (FLG/1957R), Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18611377 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18611377 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18611377 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308651APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.11€
    696.15€ / 0.1mL
    Save 100.96€
    12% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Filaggrin Monoclonal antibody specifically detects Filaggrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Filaggrin
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone FLG/1957R
Conjugate APC
Formulation PBS
Gene Alias ATOD2, epidermal filaggrin, filaggrin, Profilaggrin
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant human Filaggrin protein fragment (around aa 198-288) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P20930)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Cellular Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2312
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.