Learn More
Folic acid, 95-102%
Código de producto. 15435239
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
15435239 5 g 5g
15445239 25 g 25g
15455239 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15435239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62937.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.00€
    32.65€ / 5g
    Save 3.35€
    9% Off
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 59-30-3 | C19H19N7O6 | 441.404 g/mol
Folic acid and its derivatives are essential mediators of one-carbon metabolism within cells.It is especially important in aiding rapid cell division and growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 59-30-3
Molecular Formula C19H19N7O6
Molecular Weight (g/mol) 441.404
MDL Number MFCD00079305
InChI Key OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
IUPAC Name (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Especificaciones
Packaging Glass bottle
Quantity 5 g
Beilstein 100781
Solubility Information Soluble in water (1.6mg/ml),1 M NaOH (50mg/ml),methanol (slightly),diluted acids,and alkaline solutions.
Formula Weight 441.41
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Folic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.