Specifications
| pH | 4 to 5 |
| Melting Point | 2°C |
| Quantity | 500 mL |
| Packaging | Plastic-coated Glass Bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Vapor Pressure | 0.08mbar at 20°C |
| Viscosity | 3.75 mPaS at 20°C |
| Boiling Point | 210°C |
| Formula Weight | 45.04g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Formamide
- Danger
- Carcinogenicity Category 2
- Reproductive toxicity Category 1B
- Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
- H351-Suspected of causing cancer.
- H360D-May damage the unborn child.
- H373-May cause damage to organs.
- P201-Obtain special instructions before use.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?