Learn More
Invitrogen™ GPR12 Polyclonal Antibody
Description
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey (100%) Mouse, Panda, Dog, Pig (94%).
The G-protein-coupled receptor (GPCR) superfamily is comprised of an estimated 600-1,000 members and is the largest known class of molecular targets with proven therapeutic value. GPR12 is an orphan G-protein-coupled receptor which constitutively activates the Gs protein and increases intracellular cAMP. GPR12 can also be activated by sphingosylphosphorylcholine to promote various cellular functions which include proliferation, neurite outgrowth, cell survival and differentiation.
Spécification
Spécification
| Antigen | GPR12 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 0.1% sodium azide |
| Gene | GPR12 |
| Gene Accession No. | P47775 |
| Gene Alias | FLJ18149; FLJ97704; G protein-coupled receptor 12; GPCR01; GPCR12; Gpcr20; Gpcr21; Gpr12; G-protein coupled receptor 12; MGC138349; MGC138351; PPP1R84; protein phosphatase 1, regulatory subunit 84; R334 |
| Gene Symbols | GPR12 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?