Description
Immunogen sequence: APSQVQLIKA TTNSFHVKWD EVSTVEGYLL QLSTDLPYQA ASSDSSAAPN MQGVRMDPHR QGSNNIVPNS INDTINSTKT EQPATKETSM KNKPDFKALT DSNAILYPSL ASNASNHNSH VVDMLRKNEG PHTSANVGV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 65%, Rat - 60%.
Spécification
Spécification
| Antigen | HCFC2 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gene | HCFC2 |
| Gene Accession No. | Q9Y5Z7 |
| Gene Alias | 1700129L13Rik; AU019838; C2 factor; HCF2; HCF-2; HCFC2; Host cell factor 2; host cell factor C2 |
| Gene Symbols | HCFC2 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.