Learn More
Histamine N-Methyltransferase/HNMT Antibody (034), PerCP, R&D Systems™
Product Code. 18613312 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Unit Size
18613312 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18613312 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP290171PCP
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Histamine N-Methyltransferase/HNMT Monoclonal specifically detects Histamine N-Methyltransferase/HNMT in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen Histamine N-Methyltransferase/HNMT
Applications ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugate PerCP
Dilution Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Gene Alias EC 2.1.1.8, histamine N-methyltransferase, HMT, HNMT-S1, HNMT-S2
Host Species Rabbit
Gene ID (Entrez) 3176
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.