Learn More
Human AMICA/JAML Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
184.00€ - 378.00€
Specifica
Antigen AMICA/JAML
Clone 401910
Concentration LYOPH
Dilution Western Blot 1 ug/mL
Applications Western Blot
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
18703888
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
R&D Systems
MAB3449-SP
25 μg
184.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
18118790
Vedere i documenti
R&D Systems
MAB3449
100 μg
378.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
AMICA/JAML Monoclonal specifically detects AMICA/JAML in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
AMICA/JAML
LYOPH
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q86YT9
120425
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human AMICA/JAML Leu20-Leu275 Accession # Q86YT9
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human AMICA/JAML in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse AMICA is observed.
401910
Western Blot 1 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
adhesion molecule, interacts with CXADR antigen 1, AMICA, AMICA1, CREA7-1, Gm638, JAML
AMICA1
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato