Learn More
Human Betacellulin/BTC Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
Betacellulin/BTC Monoclonal specifically detects Betacellulin/BTC in Human samples. It is validated for ELISA Capture (Matched Antibody Pair)∣ELISA Development.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Betacellulin/BTC |
| Applications | ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Development |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 34362 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gene Accession No. | P35070 |
| Gene Alias | betacellulin, BTC, probetacellulin |
| Gene Symbols | BTC |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?