Learn More
Human Coronavirus Nucleocapsid Protein Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-12767-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human Coronavirus Nucleocapsid Protein Polyclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Nucleocapsid Protein in HCoV-NL63 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
| Human Coronavirus Nucleocapsid Protein | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:2000-1:10000, ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| HCoV-NL63 | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Human Coronavirus Nucleocapsid Protein (Accession#: YP_003771.1; Met1-His377) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur