Learn More
IgK Antibody, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
370.00€
Spezifikation
| Antigen | IgK |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:100-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
Beschreibung
IgK Polyclonal specifically detects IgK in Human samples. It is validated for Western Blot.Spezifikation
| IgK | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| 50802 | |
| Human IgK (Kappa) native protein. | |
| Affinity Purified | |
| Ig k |
| Western Blot 1:100-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Chicken | |
| Human | |
| IGK@, immunoglobulin kappa locus | |
| IGK | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto