missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IL20 Monoclonal Antibody (OTI5E10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Specifikationer
| Antigen | IL20 |
|---|---|
| Clone | OTI5E10 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
17542463
|
Origene Technologies
TA803409S |
30 μL |
242.00€
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17522463
|
Origene Technologies
TA803409 |
100 μL |
540.87€
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beskrivning
IL20 Monoclonal antibody specifically detects IL20 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifikationer
| IL20 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG2a | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI5E10 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel