Learn More
Beskrivelse
ILF3 Polyclonal antibody specifically detects ILF3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | ILF3 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | PerCP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | Double-stranded RNA-binding protein 76, double-stranded RNA-binding protein, 76 kD, DRBF, DRBP76M-phase phosphoprotein 4, dsRNA binding protein NFAR-2/MPP4, interleukin enhancer binding factor 3, 90kDa, interleukin enhancer-binding factor 3, MPHOSPH4interleukin enhancer binding factor 3, 90kD, MPP4MMP4, NF90CBTF, NFAR-1, NFAR2, NFARNF110, NF-AT-90, Nuclear factor associated with dsRNA, Nuclear factor of activated T-cells 90 kDa, nuclear factor of activated T-cells, 90 kD, TCP110, TCP80, Translational control protein 80 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human ILF3 (NP_036350.2).,, Sequence:, MRPMRIFVNDDRHVMAKHSSVYPTQEELEAVQNMVSHTERALKAVSDWIDEQEKGSSEQAESDNMDVPPEDDSKEGAGEQKTEHMTRTLRGVMRVGLVAKGLLLKGDLDLELVLLCKEKPTTALLDKVADNLAIQLAAVTEDKYEILQSVDDAAIVIKNTKEPPLSLTIHLTSPVVREEMEKVLAGETLSVNDPPDVLDRQKCLAALASLRHAKWFQARANGLKSCVIVIRVLRDLCTRVPTWGPLRGWPLELLCEKSIGTANRPMGAGE |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?