Learn More
Iron(II) sulfide, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11333347
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11333347 50 g 50g
11343347 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11333347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 017422.18
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
Iron(II) sulfide is used to generate hydrogen sulfide instantaneously by reacting with hydrochloric acid. In laboratory, Kipp’s apparatus is utilized for this purpose. It is used as a re-sulphurizing and alloying agent, as a reducing agent to remove heavy metal impurities from phosphoric acid. It is used to control hydrogen embrittlement in alloy and stainless steel industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-37-9
Molecular Formula FeS
Molecular Weight (g/mol) 87.91
MDL Number MFCD00011013
InChI Key GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
IUPAC Name λ²-iron(2+) sulfanediide
SMILES [S--].[Fe++]
Spezifikation
Melting Point 1195°C
Color Brown to Black
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Odor Odorless
Sensitivity Moisture sensitive
Appearance Brown to black powder
Assay Percent Range 99% (Metal basis)
Density 4.74
Solubility Information Soluble in acids with H2S evolutionInsoluble in water and nitric acid.
Formula Weight 87.91
Chemical Name or Material Iron(II) sulfide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.