Learn More
Alfa Aesar™ Isochroman, 99%
Beskrivning
Applications
Isochroman is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Isochroman is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Density | 1.067 |
| Boiling Point | 89°C to 90°C (12 mmHg) |
| Flash Point | 66°C (151°F) |
| Refractive Index | 1.545 |
| Quantity | 50 g |
| Solubility Information | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight | 134.18 |
| Percent Purity | 99% |
| Chemical Name or Material | Isochroman |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?