Learn More
Invitrogen™ ITPR3 Polyclonal Antibody
Description
Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: human Hela whole cell, human HepG2 whole cell. IHC: mouse intestine tissue, rat intestine tissue, human lung cancer tissue.
This gene encodes a receptor for inositol 1,4,5-trisphosphate, a second messenger that mediates the release of intracellular calcium. The receptor contains a calcium channel at the C-terminus and the ligand-binding site at the N-terminus. Knockout studies in mice suggest that type 2 and type 3 inositol 1,4,5-trisphosphate receptors play a key role in exocrine secretion underlying energy metabolism and growth.
Specifications
Especificaciones
| Antigen | ITPR3 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 500 μg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 4mg trehalose and 0.05mg sodium azide |
| Gene | ITPR3 |
| Gene Accession No. | P70227, Q14573, Q63269 |
| Gene Alias | inositol 1,4,5-triphosphate receptor 3; inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 3; inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 3; inositol 1,4,5-trisphosphate receptor, type 3; insP3R3; IP3 receptor; IP3 receptor isoform 3; IP3R; IP3R 3; Ip3r3; IP3R-3; IP3R3X; ITPR3; Itpr-3; Type 3 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor; type 3 InsP3 receptor |
| Gene Symbols | ITPR3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?