Specifications
| Melting Point | 99°C to 107°C |
| Color | White |
| Assay Percent Range | 99% |
| Linear Formula | HO2CCH2CH(OH)CO2H |
| Beilstein | 03, 419 |
| Merck Index | 15, 5771 |
| Formula Weight | 134.09 |
| Percent Purity | ≥98.5% |
| Quantity | 500 g |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Show More |
Sikkerhed og håndtering
- L(-)-Malic acid
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- MIXTURE LIST-Contain: L(-)-Malic acid
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.