Få mere at vide
Lanthanum rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta)
Artikelnummer. 11373828
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11373828 50 mm 50mm
11383828 10 mm 10mm
11353828 25 mm 25mm
11363828 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11373828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040293.DJ
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7439-91-0 | La | 138.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-91-0
Molecular Formula La
Molecular Weight (g/mol) 138.91
MDL Number MFCD00011066
InChI Key FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC Name lanthanum
SMILES [La]
Tekniske data
Color Silver to Gray
Quantity 50 mm
Packaging Mylar under Argon
Weight ≈0.80g/mm
Form Cast Rod
UN Number UN3208
Percent Purity 99.9%
Assay (metals basis excluding Ta)
Chemical Name or Material Lanthanum rod, 12.7mm (0.5 in.) dia.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.