Description
MAN1A2 Polyclonal antibody specifically detects MAN1A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | MAN1A2 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 594 |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Alpha-1,2-mannosidase IB, EC 3.2.1.113, MAN1Balpha1,2-mannosidase, Mannosidase alpha class 1A member 2, mannosidase, alpha, class 1A, member 2, mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase IB, Processing alpha-1,2-mannosidase IB |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MAN1A2 fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?