Learn More
Invitrogen™ MARK3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB3795)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA557063
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 30275122
  • 500.00€ / 100µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
MARK3 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
MARK3 is a member of a group of kinases known to regulate cell polarity via phosphorylation of microtubule-associated proteins (MAPs). The protein encoded by MARK3 is activated by phosphorylation and in turn is involved in the phosphorylation of tau proteins MAP2 and MAP4. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for MARK3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
MARK3
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
MARK3
1600015G02Rik; A430080F22Rik; cdc25C-associated protein kinase 1; cTAK1; C-TAK1; ELKL motif kinase 2; Emk2; EMK-2; EMK2/MARK3 serine-threonine protein kinase; ETK1; ETK-1; KP78; MAP/microtubule affinity regulating kinase 3; MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3; MARK3; microtubule affinity regulating kinase 3; Mpk10; MPK-10; PAR1A; Par-1a; Protein kinase STK10; ser/Thr protein kinase PAR-1; Serine/threonine-protein kinase p78
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
170577, 17169, 4140
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
24GB3795
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P27448, Q03141, Q8VHF0
MARK3
A synthesized peptide derived from human MARK3 (aa 550-600).
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.