Description
Adenosine Deaminase/ADA Polyclonal specifically detects Adenosine Deaminase/ADA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | Adenosine Deaminase/ADA |
| Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 532 |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | ADA1, adenine deaminase, Adenosine aminohydrolase, adenosine deaminase, EC 3.5.4.4 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human Adenosine Deaminase/ADA. |
| Purification Method | Antigen Affinity-purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?