Learn More
Beskrivelse
Meprin alpha Subunit/MEP1A Monoclonal specifically detects Meprin alpha Subunit/MEP1A in Human samples. It is validated for ELISA.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Meprin alpha Subunit/MEP1A |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 009 |
| Conjugate | PerCP |
| Dilution | ELISA |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | bA268F1.1 (meprin A alpha (PABA peptide hydrolase)), EC 3.4.24, EC 3.4.24.18, endopeptidase-2, meprin A subunit alpha, meprin A, alpha (PABA peptide hydrolase), N-benzoyl-L-tyrosyl-P-amino-benzoic acid hydrolase subunit alpha, PABA peptide hydrolase, PPH alpha, PPHA |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Meprin alpha Subunit/MEP1A (Accession#: NP_005579.2; Met1-Gln601). |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?