Learn More
Beskrivning
MST3 Monoclonal antibody specifically detects MST3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MST3 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 3F2 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence |
| Formulation | In 1x PBS, pH 7.4 |
| Gene Accession No. | AAH35578 |
| Gene Alias | EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, Mammalian STE20-like protein kinase 3, MST-3, MST3serine/threonine kinase 24 (Ste20, yeast homolog), serine/threonine kinase 24, serine/threonine-protein kinase 24, STE20, STE20-like kinase 3, STE20-like kinase MST3, sterile 20-like kinase 3, STK3yeast) |
| Host Species | Mouse |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?