Learn More
Methyl 5-acetylsalicylate, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 10091801 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Packaging:
Glass Bottle
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10091801 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10091801 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 339180250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16475-90-4
Molecular Formula C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.186
MDL Number MFCD00040924
InChI Key XLSMGNNWSRNTIQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85444
IUPAC Name methyl 5-acetyl-2-hydroxybenzoate
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)OC
Spezifikation
Melting Point 58°C to 62°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass Bottle
Linear Formula CH3C(O)C6H3(OH)COOCH3
Quantity 25 g
Synonym methyl 5-acetylsalicylate, 5-acetylsalicylic acid methyl ester, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-5-acetylbenzoate, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-, methyl ester, 5-acetyl methyl salicylate, methyl 5-acethylsalicylate, pubchem22504, methyl5-acetylsalicylate, methyl-5-acetylsalicylate
Formula Weight 194.19
Percent Purity ≥97.5%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Methyl 5-acetylsalicylate, 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.