Learn More
Methyl Cellulose, viscosity of 2% aqueous solution (25deg.C) 1,500cps, MP Biomedicals
Product Code. 11417792 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11417792 100 g 100g
11427792 250 g 250g
11437792 500 g 500g
11447792 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11417792 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215549580
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-08-2026
Add to basket
Add to basket
Identificatori chimici
CAS 9004-67-5
Molecular Formula C20H38O11
Molecular Weight (g/mol) 454.513
InChI Key YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Synonym Cellulose methyl ether
PubChem CID 51063134
IUPAC Name (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Specifica
Quantity 100 g
Chemical Name or Material Methyl Cellulose, Viscosity of 2% aqueous solution at 25°C: 1, 500cps
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.