Learn More
Methyl indole-3-carboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10484565 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
10484565 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10484565 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 309280250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 942-24-5
Molecular Formula C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.187
InChI Key QXAUTQFAWKKNLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl indole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-indolecarboxylate, 1h-indole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-3-carboxylic acid, methyl ester, 3-carbomethoxyindole, 3-methoxycarbonylindole, methylindole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid, methyl ester, methyl-3-indolcarboxylate
PubChem CID 589098
ChEBI CHEBI:65019
IUPAC Name methyl 1H-indole-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Specifica
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 149°C to 152°C
Color Brown
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99%
Packaging Glass bottle
Quantity 25 g
Formula Weight 175.19
Percent Purity ≥98.5%
Physical Form Amorphous Powder
Chemical Name or Material Methyl indole-3-carboxylate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.