Learn More
Mouse TSLP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
201.00€ - 2050.00€
Especificaciones
Antigen TSLP
Clone 152640
Dilution Western Blot 1 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18765099
GREENER_CHOICE
Ver documentos
R&D Systems
MAB5551-SP
25 μg
201.00€
25µg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18770939
GREENER_CHOICE
Ver documentos
R&D Systems
MAB5551-100
100 μg
512.00€
100µg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18793819
GREENER_CHOICE
Ver documentos
R&D Systems
MAB5551-500
500 μg
2050.00€
500µg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
TSLP Monoclonal specifically detects TSLP in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
Especificaciones
Especificaciones
TSLP
Western Blot 1 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Monoclonal
Rat
Mouse
Q9JIE6
85480
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse TSLP Tyr20-Glu140 Accession # Q9JIE6
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects mouse TSLP in ELISAs and Western blots. In Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant mouse IL-7 or recombinant human TSLP.
152640
Western Blot, ELISA
Unconjugated
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
thymic stromal lymphopoietin
TSLP
IgG2a
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado