Learn More
MRRF Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifications
Antigen MRRF
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16830034
View Documents
Proteintech
12357-2-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16820034
View Documents
Proteintech
12357-2-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
Responsible for the release of ribosomes from messenger RNA at the termination of protein biosynthesis. May increase the efficiency of translation by recycling ribosomes from one round of translation to another By similarity. Ota T., Nat. Genet. 36:40-45(2004). Humphray S.J., Nature 429:369-374(2004). Zhang Y., Biochim. Biophys. Acta 1443:245-250(1998).
Specifikationer
Specifikationer
MRRF
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q5RKI9, Q96E11, Q9D6S7
311903, 67871, 92399
MRRF Fusion Protein Ag3021
Primary
-20°C
MRRF
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
MRFF, MRRF, MTRRF, RRF
Mrrf
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.