Learn More
Invitrogen™ MS4A14 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1U10)
Description
MS4A14 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
May be involved in signal transduction as a component of a multimeric receptor complex.
Specifications
Specifications
| Antigen | MS4A14 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_1U10 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM tris glycine with 40% glycerol, 150mM NaCl, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | MS4A14 |
| Gene Accession No. | Q96JA4 |
| Gene Alias | membrane spanning 4-domains A14; membrane-spanning 4-domains subfamily A member 14; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 14; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 16; MS4A13; MS4A13 protein; MS4A14; MS4A16; NYD-SP21; testes development-related NYD-SP21; testis development protein NYD-SP21 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?