Learn More
Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR Rat anti-Mouse, BUV805, Clone: RR8-1, BD Biosciences™
Shop alle BD Biosciences produkterBeskrivelse
Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR Monoclonal antibody specifically detects Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | RR8-1 |
| Conjugate | Brilliant Ultraviolet 805 |
| Formulation | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Gene Alias | TCR V alpha 11.1/11.2 |
| Host Species | Rat |
| Immunogen | Mouse T-Cell Clone B10 |
| Quantity | 50 μg |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?