Learn More
mtRNA polymerase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, R&D Systems™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
mtRNA polymerase Polyclonal specifically detects mtRNA polymerase in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for ELISA∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | mtRNA polymerase |
| Applications | ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | APOLMTEC 2.7.7.6, DNA-directed RNA polymerase, mitochondrial, h-mtRPOL, MTRNAP, MTRPOL, polymerase (RNA) mitochondrial (DNA directed) |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a peptide corresponding to 11 amino acids near the carboxyl terminus of human mtRNA polymerase. The immunogen is located within the last 50 amino acids of mtRNA polymerase. |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?