missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Muscimol, TRC

Product Code. 30137963
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30137963 25 mg 25mg
18071810 5 mg 5mg
18013620 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30137963 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM81500025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 2763-96-4
Molecular Formula C4 H6 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 114.1
IUPAC Name 5-(aminomethyl)-1,2-oxazol-3-one
SMILES NCC1=CC(=O)NO1

Spécification

Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
Formula Weight 114.0429
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Muscimol
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.