Learn More
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate, 97%
Artikelnummer. 11464643
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11464643 25 g 25g
11454643 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11464643 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11577.14
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 36546-50-6 | C13H19NO5 | 269.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36546-50-6
Molecular Formula C13H19NO5
Molecular Weight (g/mol) 269.30
MDL Number MFCD00149093
InChI Key YWAVLHZJMWEYTA-HVPILOLGNA-N
Synonym n-acetyl-l-tyrosine ethyl ester monohydrate, ethyl n-acetyl-l-tyrosinate hydrate, ac-tyr-oet.h2o, atee, ethyl 2s-2-acetamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrate, n-acetyl-l-tyrosineethylestermonohydrate, n-acetyltyrosine ethyl ester monohydrate, ksc491m4n, n-acetyl tyrosine ethyl ester mono hydrate, acetyl-l-tyrosine ethyl ester hydrate
PubChem CID 2723594
IUPAC Name ethyl (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate;hydrate
SMILES O.CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O
Spezifikation
Melting Point 80°C to 81°C
Quantity 25 g
Formula Weight 269.30 (251.28 Anhydrous)
Sensitivity Moisture sensitive
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.