Learn More
Beschreibung
N-Deacetylase/N-Sulfotransferase 1/NDST1 Polyclonal specifically detects N-Deacetylase/N-Sulfotransferase 1/NDST1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | N-Deacetylase/N-Sulfotransferase 1/NDST1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Accession No. | P52848 |
| Gene Alias | [Heparan sulfate]-glucosamine N-sulfotransferase 1, bifunctional heparan sulfate N-deacetylase/N-sulfotransferase 1, EC 2.8.2.8, Glucosaminyl N-deacetylase/N-sulfotransferase 1, heparan sulfate-N-deacetylase/N-sulfotransferase, HSNST 1, HSST1, HSSTN-HSST 1, N-deacetylase/N-sulfotransferase (heparan glucosaminyl) 1, NDST-1, N-heparan sulfate sulfotransferase 1, NST1 |
| Gene Symbols | NDST1 |
| Host Species | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?