Code produit 10368573
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Conditionnement:
10 L
100mL
2.5 L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantity
Conditionnement
10368573
2.5 L
2.5 L
10501201
100 mL
100mL
10501391
500 mL
500mL
15274634
10 L
10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit
10368573
Fournisseur
Thermo Scientific Acros
Code fournisseur
140660025
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 1120-21-4 | C11H24 | 156.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS
1120-21-4
Molecular Formula
C11H24
Molecular Weight (g/mol)
156.31
MDL Number
MFCD00008959
InChI Key
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID
14257
ChEBI
CHEBI:46342
IUPAC Name
undecane
SMILES
CCCCCCCCCCC
Spécification
CAS Min %
98.5
CAS Max %
100.0
Melting Point
-26.0°C
Color
Colorless
Density
0.7400g/mL
Boiling Point
196.0°C
Flash Point
65°C
Infrared Spectrum
Authentic
Assay Percent Range
99%
Packaging
Glass bottle
Linear Formula
CH3 (CH2 )9 CH3
Refractive Index
1.4160 to 1.4180
Quantity
2.5 L
Beilstein
01, IV, 487
Specific Gravity
0.74
Formula Weight
156.31
Vapor Pressure
0.6hPa at 20°C
Percent Purity
99%
Physical Form
Liquid
Chemical Name or Material
n-Undecane, 99%
Afficher plus
Afficher moins
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Aspiration toxicity Category 1
Mention de danger
H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
EUH066-Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
Conseils de prudence
P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
P331-Do NOT induce vomiting.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?