Learn More
Invitrogen™ N6-Methyladenosine (m6A) Monoclonal Antibody (A8F2)
Description
Product MA5-50598 was used in a Competitive ELISA.
N6-methyladenosine (m6A), or methylation of the N6 position of adenosine is a posttranscriptional modification of RNA. Due to a lack of analytical methods, N6-methyladenosine is poorly understood, but new evidence suggests that it is a very common base modification and important physiological regulator. N6-methyladenosine is markedly increased throughout brain development, and is enriched near stop codons, microRNA-binding sites and UTRs, which indicates a fundamental role in the regulation of gene expression. N6-methyladenosine is also highly conserved between human and mouse.
Spécification
Spécification
| Antigen | N6-Methyladenosine (m6A) |
| Applications | Dot Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | A8F2 |
| Concentration | 2 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene Alias | C11H15N5O4; m6A |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | m6A Small Molecule conjugated to OVA. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?