Learn More
Negative Control for Mouse IgG1 Ab-1, Epredia™
Provides accurate, reproducible results with the Epredia™ Negative Control for Mouse IgG1 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Marca:  Epredia NC-748-P1ABX
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 12642687
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This mouse monoclonal IgG1 was produced against a synthetic hapten, which is normally not present in humans or animals. Therefore, this mouse IgG1 does not react with any antigen of human or animal cells. This monoclonal IgG1 was purified from mouse ascites produced under the same experimental conditions as the other hybridoma cell lines of NeoMarkers. In order to serve as a true negative control, this IgG1 should be used under the identical conditions and at the same concentration as NeoMarkers' other purified mouse monoclonal IgG1 antibodies.
Host Species: Mouse
Clone: NCG01
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: All species.
Recommended for:
Negative control for:
  • Immunohistochemistry (Frozen and formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation
  • Flow Cytometry
  • ELISA
  • Gel Supershift
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Negative Control for Mouse IgG1 Ab-1
Monoclonal
1mg/mL
Mouse
RUO
Primary
Concentrated
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
NCG01
Unconjugated
100 μL
Negative Controls
All species
IgG2a κ
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato