Learn More
LONRF3 Antibody (OTI9G7), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-44960-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30306323
  • 550.00€ / 100µL
Description
LONRF3 Monoclonal antibody specifically detects LONRF3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
LONRF3
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI9G7
Western Blot 1:2000
LON peptidase N-terminal domain and ring finger 3, LON peptidase N-terminal domain and RING finger protein 3, MGC119463, MGC119465, RING finger protein 127FLJ22612, RNF127
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 206-456 of human LONRF3 (NP_001027026) produced in E.coli.
100 μL
Zinc Finger
79836
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Purified
Promotions
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.