Learn More
NK1.1 (CD161) Mouse, anti-Mouse, Biotin, Clone: PK136, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Stemcell Technologies 60103BT
Encompass_Preferred
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17189011
  • 498.15€ / 500µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The PK136 antibody reacts with murine NK1.1 (CD161), an ∼80 kDa homodimeric type 2 transmembrane glycoprotein and C-type lectin receptor expressed on NK cells, NK-T cells, and rare subsets of T cells and monocytes in select strains of mice
  • NK1.1 is encoded by the Klrb1b and Klrb1c genes, which specify CD161b and CD161c polypeptides, respectively
  • CD161b is expressed only by Swiss NIH and SJL mice, and CD161c by certain strains such as C57BL, FVB/N, and NZB (but not A, AKR, BALB/c, CBA/J, C3H, C57BR, C58, DBA/1, DBA/2, NOD, SJL, or 129)
  • NK1.1 has functional roles in modulating several processes, including the activation and proliferation of NK cells, induction of interferon-γ production, and release of cytotoxic granules
  • Its expression on the cell surface is specifically upregulated by IL-12
  • For detection of NK cells in NK1.1- strains, Anti-Mouse CD49b Antibody, Clone DX5 (Catalog #60020) is recommended
  • DX5 recognizes CD49b (integrin α2), another commonly used NK cell marker
Specifica
Specifica
NK1.1 (CD161)
Monoclonal
Biotin
500 μg
Mouse
NK Cells
CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay
PK136
Mouse
Primary
IgG2a κ
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato