Description
Immunogen sequence: ITDKSLCGSG EKYIPPHVRQ AEETVDFKKK EELERLKKHV KGLLNRLSEP NMASISGQLE ELYMAHSRKD MNDTLTSALM GACVTASAMP SRLMMEHVLL VSILHHTVGI EVGAHFLEAV VRKFDAIYKY GSE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 80%, Rat - 77%.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NOM1 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gene | NOM1 |
| Gene Accession No. | Q5C9Z4 |
| Gene Alias | C7orf3; D5Kng1; Gm1040; Nom1; Nucleolar MIF4G domain-containing protein 1; nucleolar protein with MIF4G domain 1; PPP1R113; protein phosphatase 1, regulatory subunit 113; SGD1; SGD1 homolog |
| Gene Symbols | NOM1 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.