Learn More
Invitrogen™ NOVA1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1U87)
Artikelnummer. 30830275
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30830275 50 μL
30829392 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30830275 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA565183
 Restricted Item
Estimated Shipment: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
NOVA1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
This gene encodes a neuron-specific RNA-binding protein, a member of the Nova family of paraneoplastic disease antigens, that is recognized and inhibited by paraneoplastic antibodies. These antibodies are found in the sera of patients with paraneoplastic opsoclonus-ataxia, breast cancer, and small cell lung cancer. Alternatively spliced transcripts encoding distinct isoforms have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NOVA1
Applications Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_1U87
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Gene NOVA1
Gene Accession No. P51513, Q80WA4, Q9JKN6
Gene Alias 9430099M15Rik; G630039L02; neuro-oncological ventral antigen 1; NOVA alternative splicing regulator 1; Nova1; Nova-1; Onconeural ventral antigen 1; paraneoplastic Ri antigen; RNA-binding protein Nova-1; ventral neuron-specific protein 1
Gene Symbols NOVA1
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human Nova1.
Purification Method Protein A/G
Quantity 50 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 298992, 4857, 664883
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.