Learn More
Invitrogen™ NSFL1C Polyclonal Antibody
Description
Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLaS3, HepG2, Molt-4, Raji, mouse brain. Predicted reactivity: Mouse (96%), Rat (96%), Xenopus laevis (83%), Pig (98%), Chicken (87%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (96%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Specifications
Specifications
| Antigen | NSFL1C |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7 |
| Gene | Nsfl1c |
| Gene Accession No. | O35987, Q9CZ44, Q9UNZ2 |
| Gene Alias | dJ776F14.1; Munc-18c; NSFL1 (p97) cofactor (p47); NSFL1 cofactor; NSFL1 cofactor p47; NSFL1C; p47; p97 cofactor p47; RP4-776F14.2; SHP1 homolog; Stxbp3a; UBX domain-containing protein 2C; UBX1; UBXD10; UBXN2C; XY body-associated protein XY40; XY40 |
| Gene Symbols | Nsfl1c |
| Show More |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.