Description
OGFOD2 Polyclonal specifically detects OGFOD2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Antigen | OGFOD2 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | 2-oxoglutarate and iron-dependent oxygenase domain containing 2, DKFZp686H15154, EC 1.14.11.-, FLJ13491, FLJ37501, MGC120434, MGC120436,2-oxoglutarate and iron-dependent oxygenase domain-containing protein 2 |
| Gene Symbols | OGFOD2 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ARPEVYDSLQDAALAPEFLAVTEYSVSPDADLKGLLQRLETVSEEKRIYRVPVFTAPFCQALLEELEHFEQSDMPKGRPNTMNNYG |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?