missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/9077R), Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™

Product Code. 18612090 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18612090 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18612090 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP324305AF594
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody

S100 calcium binding protein A14 Monoclonal antibody specifically detects S100 calcium binding protein A14 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen S100 calcium binding protein A14
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone S100A14/9077R
Conjugate Alexa Fluor 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias protein S100-A14, S100 calcium binding protein A14, S100 calcium-binding protein A14, S100A15BCMP84breast cancer membrane protein 84, S114
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human S100 calcium binding protein A14 protein
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 57402
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.