Learn More
Descrizione
CD73 Monoclonal antibody specifically detects CD73 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifica
Specifica
| Antigen | CD73 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | AD2 |
| Conjugate | Brilliant Ultraviolet 563 |
| Formulation | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Gene Alias | NT5E; 5' nucleotidase; 5'-NT; E5NT; Ecto-5'-nucleotidase; eN; eNT; NT; NT5 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Pre-B leukemia cell line |
| Quantity | 50 μg |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?