Learn More
PABPC3 Antibody, R&D Systems™
Product Code. 18607745 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
50 μg
Unit Size:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18607745 50 μg 50µL
18651116 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18607745 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP29910750ul
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PABPC3 Polyclonal specifically detects PABPC3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PABPC3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formulation PBS (pH 7.0)
Gene Alias PABP-3, PABP3polyadenylate-binding protein 3, PABPL3testis PABP, poly(A) binding protein, cytoplasmic 3, Poly(A)-binding protein 3, poly(A)-binding protein, cytoplasmic 3, poly(A)-binding protein-like 3, Testis-specific poly(A)-binding protein, testis-specific poly(A)-binding protein (PABP), testis-specific poly(A)-binding protein 3, tPABP
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human PABPC3.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5042
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.