Learn More
Beschreibung
PBK Monoclonal antibody specifically detects PBK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PBK |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | S07-0B0 |
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Gene Alias | Cancer/testis antigen 84, CT84MAPKK-like protein kinase, EC 2.7.12.2, FLJ14385, Nori-3PDZ-binding kinase, PDZ binding kinase, serine/threonine protein kinase, Spermatogenesis-related protein kinase, SPKT-LAK cell-originated protein kinase, TOPKlymphokine-activated killer T-cell-originated protein kinase |
| Host Species | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?