missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentachloroacetone, TRC

Product Code. 30135410
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30135410 1 g 1g
30004225 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30135410 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP2379001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 1768-31-6
Molecular Formula C3 H Cl5 O
Molecular Weight (g/mol) 230.3
Synonym 1,1,1,3,3-Pentachloro-2-propanone, Pentachloro-2-propanone, 1,1,1,3,3-Pentachloropropanone;
IUPAC Name 1,1,1,3,3-pentachloropropan-2-one
SMILES ClC(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl

Spécification

Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C3HCl5O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8/h2H
Formula Weight 227.847
Chemical Name or Material Pentachloroacetone
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.