Description
Perilipin Polyclonal specifically detects Perilipin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifications
Specifications
| Antigen | Perilipin |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Formulation | 0.2 μm filtered solution in PBS |
| Gene Alias | PERI, perilipin, perilipin 1, perilipin-1, PLINLipid droplet-associated protein |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human Perilipin. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?