Learn More
Phospho-Ephrin-B (Mouse/Rat Y343) Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
Prepared from rabbit serum by affinity purification via sequential chromatography on phospho and dephosphopeptide columns.
Ephrin-B Polyclonal specifically detects Ephrin-B in Human, Mouse, Rat, Chicken, Xenopus samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Ephrin-B |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:1000 dilution |
| Gene Alias | craniofrontonasal syndrome (craniofrontonasal dysplasia), EFL3, EFL-3, ELK ligand, ELK-L, EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 2, EphrinB, ephrin-B1, EPLG2CFNS, LERK-2, LERK2CFND, ligand of eph-related kinase 2, MGC8782 |
| Gene Symbols | EFNB1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding the phospho-Y331 of chicken Ephrin-B |
| Purification Method | Affinity Purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?