Learn More
Invitrogen™ Phospho-FAM129A (Ser602) Polyclonal Antibody
Descripción
Phospho-FAM129A (Ser602) Polyclonal Antibody for Western Blot
Regulates phosphorylation of a number of proteins involved in translation regulation including EIF2A, EIF4EBP1 and RPS6KB1. May be involved in the endoplasmic reticulum stress response.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Phospho-FAM129A (Ser602) |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | FAM129A |
| Gene Accession No. | Q9BZQ8 |
| Gene Alias | AI256368; AU019833; C1orf24; Cell growth-inhibiting gene 39 protein; FAM129A; family with sequence similarity 129 member A; family with sequence similarity 129, member A; GIG39; NIBAN; niban apoptosis regulator 1; niban protein; Niban1; Protein FAM129A; Protein Niban; protein Niban 1; protein Niban 1; protein Niban |
| Gene Symbols | FAM129A |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?